Documentos
XX67000PK
Millipore
Kit de acessórios para recipientes pressurizados
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinônimo(s):
Dispensing Pressure vessel for pressure filtration
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
D.I.
6.3 mm (0.25 in.)
Condições de expedição
ambient
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
XX6700P05XX6700P10XX6700P01
Frasco de pressão de dispensação, 5 l Accessories for filter holders for sample preparation.
XX6700P05
Frasco de pressão de dispensação, 5 l
Recipiente pressurizado de dispensação, 10 l Accessories for filter holders for sample preparation.
XX6700P10
Recipiente pressurizado de dispensação, 10 l
Dispensing Pressure Vessel, 1 gal
XX6700P01
Dispensing Pressure Vessel, 1 gal
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Descrição geral
Os frascos de pressão de dispensação retêm o líquido para filtração através dos suportes de filtro operados por pressão Millipore, se conectados a uma fonte de pressão externa. Os frascos portáteis estão disponíveis em capacidades de 5, 10 e 20 litros e 1 galão. Os frascos atendem aos requisitos do código ASME-UM.
- Os fechamentos são protegidos por uma alça com fecho embutido.
- Os frascos são autoclaváveis, quando ventilados.
- Válvula de escape de acordo com o código de acessórios, manômetro e conectores de mangueira estão disponíveis.
- O fechamento do acessório adapta os recipientes para uso a vácuo.
Recipientes pressurizados
XX6700P01 Recipiente pressurizado para dispensação, 1 gal
XX6700P05 Recipiente pressurizado de dispensação, 5 l
XX6700P10 Recipiente pressurizado de dispensação, 10 l
XX6700P20 Recipiente pressurizado de dispensação, 20 l
Peças sobressalentes
6976 Tampa do recipiente, fecho embutido
6977 Tubo de imersão de saída, recipiente de 5 l
6978 Tubo de imersão de saída, recipiente de 10 l
6979 Tubo de imersão de saída, recipiente de 20 l
XX6700059 Anel do tipo “O-ring”, fluoroelastômero A
XX6700104 Cotovelo, NPTF de 1/4 de pol. para M
YY1301009 Plugue, NPT de 1/4 pol., aço inoxidável
Acessórios
TP0001326 Rolo de fita de PTFE de 12,5 mm x 6,6 m
XX6700030 Bico de liberação rápida e acoplamento, NPTM de 1/4 pol.
XX6700034 Tubo de PVC de 3 metros com diâmetro interno de 9,5 mm
XX6700035 Tubo para pressurização, D.I. 1/2 pol.
XX67000PK Kit de acessórios para recipiente pressurizado
XX6700125 Bocal sextavado, NPTM de 1/4 pol., 51 mm, aço inoxidável
XX6700L11, Adaptador, M, NPT de 1/4 pol. para D.I. 1/4-1/2 pol.
XX6700L15 Manômetro, 1/4 pol. ASME
XX6700L24 Válvula de ventilação/escape, 7 bar, ASME
XX6700L55 Aparelho de teste de ponto de bolha
YY1301015 Manômetro, 0–7 bar
YY2029348 Válvula esfera, NPTF de 1/4 pol., aço inoxidável
Aplicação
Acessórios para suportes de filtro para preparo de amostras.
Componentes
inclui válvula de escape de pressão, manômetro, bocal sextavado, válvula esfera, bico de liberação rápida, adaptador de mangueira
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Protocolos
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.