Merck
XX6700L15
Manômetro 1/4 pol. Norma da ASME
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinônimo(s):
Medidor de pressão industrial
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
UNSPSC Code:
41104909
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031613
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Manômetro 1/4 pol. Norma da ASME, Accessories for filter holders for sample preparation.
material
316 stainless steel case
316 stainless steel stem(s)
I.D.
6.3 mm (0.25 in.)
shipped in
ambient
Quality Level
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
YY1301015XX6702506YY1301009-M
material
316 stainless steel case, 316 stainless steel stem(s)
material
316 stainless steel interior, polycarbonate window(s)
material
polyethylene tubing
material
stainless steel
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
I.D.
6.3 mm (0.25 in.)
I.D.
-
I.D.
6.3 mm (0.25 in.)
I.D.
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Application
Acessórios para suportes de filtro para preparo de amostras.
General description
A Millipore tem uma ampla gama de conectores, adaptadores, válvulas, medidores e mangueiras que podem ser usados com os sistemas de filtração Millipore. À exceção dos casos explicitados, o material usado na sua fabricação é aço inoxidável série 300.
Conectores Tri-Clamp (TC) por convenção são referidos como 1 1/2 pol., 2 pol. etc. Conectores TC de 1 1/2 pol. são compatíveis com tubos com D.E. de 1 pol. ou 1 1/2 pol. Conectores TC de 2 pol. são compatíveis apenas com tubos com D.E. de 2 pol.
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.