Documentos
YY1801020
Millipore
Sanitary Pressure Gauge 0-7 bar (0-100 psi)
eCl@ss:
32031603
Materiais
stainless steel (Series 300)
Nível de qualidade
D.I.
3.8 cm (1.5 in.)
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
XX4200075YY2029348YY1412229
vibrant-m
YY1801020
Sanitary Pressure Gauge 0-7 bar (0-100 psi)
vibrant-m
XX4200075
1/4 in. NPTM gauge 0 to 7 bar (0 to 100 psi)
vibrant-m
YY1412229
1-1/2 in. TC to 1/4 in. NPTF
I.D.
3.8 cm (1.5 in.)
I.D.
-
I.D.
6.3 mm (0.25 in.)
I.D.
3.8 cm (1.5 in.)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA