Documentos
YY3009054
Millipore
Tela de suporte, revestida com PTFE
Accessories for filter holders for sample preparation.
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
316 stainless steel
PTFE-coated
Nível de qualidade
compatibilidade
for use with Stainless Steel Filter Holder, 90mm
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os suportes de filtro de aço inoxidável são projetados para ultralimpeza ou esterilização de líquidos ou gases por filtração sob pressão. As telas de suporte com faces de PTFE permitem a autoclavagem com as membranas montadas.
YY3009000 Suporte de filtro, 90 mm, aço inoxidável
Peças sobressalentes
XX2504705 Adaptador de mangueira, NPTM de 1/4 de pol. para D.I. de 3/8 de pol.
XX4204708 Válvula de ventilação/escape
YY3009053 Anéis de vedação do tipo O-ring, armação do filtro de 90 mm, PTFE
YY3009054 Tela de suporte, revestida com PTFE
YY2209058 Suporte para dreno, 90 mm
YY2209059 Pés de apoio
Aplicação
Acessórios para suportes de filtro para preparo de amostras.
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA