Documentos
ZFMQ000PR
Milli-Q
Regulador de pressão da água de alimentação
Regulates the feed water pressure above 0.3 bars, Adjusts inlet water pressure upstream of water purification systems to regulate the pressure according to the system′s requirements
Sinônimo(s):
Regulador de pressão da água de alimentação para sistemas Milli-Q®
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materiais
stainless steel valve body (with EPDM molding)
embalagem
pkg of 1 unit
C × L × A
165 mm × 130 mm × 125 mm
compatibilidade
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Condições de expedição
ambient
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
ZIX7015P0CZLXL000PRZIX7003P0C
Regulador de pressão da água de alimentação Regulates the feed water pressure above 0.3 bars, Adjusts inlet water pressure upstream of water purification systems to regulate the pressure according to the system′s requirements
ZFMQ000PR
Regulador de pressão da água de alimentação
Regulador de pressão da água de alimentação Regulates the feed water pressure from 0-25 bars, Ensures accurate water level sensing to prevent overflow for use with high flow water systems
ZLXL000PR
Regulador de pressão da água de alimentação
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit (System + E-POD®)
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit (System + E-POD®)
material
stainless steel valve body (with EPDM molding)
material
-
material
-
material
-
L × W × H
165 mm × 130 mm × 125 mm
L × W × H
-
L × W × H
-
L × W × H
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Descrição geral
Ajusta a pressão da água de entrada a montante dos sistemas de purificação de água para regular a pressão conforme os requisitos do sistema.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA