ZIQUVLPA1
Lâmpada UV ech2o®
for use with Milli-Q® IQ Systems, Mercury-free UV lamp for photooxidation of organic compounds
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
ech2o®
compatibilidade
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Categorias relacionadas
Descrição geral
A lâmpada UV ech2o® sem mercúrio é usada para foto-oxidar compostos orgânicos.
Para uso com os sistemas Milli-Q® IQ 7000 e Milli-Q® IQ 7003/05/10/15.
Para uso com os sistemas Milli-Q® IQ 7000 e Milli-Q® IQ 7003/05/10/15.
Aplicação
A água tratada por esta lâmpada UV tem baixo teor de contaminantes orgânicos e é adequada para todas as aplicações sensíveis aos compostos orgânicos (por exemplo, HPLC, etc.)
Características e benefícios
Essa exclusiva lâmpada UV ech2o® livre de mercúrio garante a oxidação de contaminantes orgânicos usando a tecnologia de excímero de xenônio (dímero excitado), emitindo no comprimento de onda de 172 nm.
Informações legais
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany