Key Documents
CRPHO-RO
Roche
Fosfato de creatina
crystalline, >97%
Sinônimo(s):
Fosfato de creatina sódico dibásico, Fosfato de creatina
About This Item
Fórmula linear:
Na2O3PNHC(=NH)N(CH3)CH2COOH · 4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
327.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
>97%
forma
crystalline
peso molecular
327.14
embalagem
pkg of 10 g (10621722001)
pkg of 5 g (10621714001)
fabricante/nome comercial
Roche
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(=N)NP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2Na.4H2O/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;;;;;;/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2
chave InChI
HUWYWJSJJDCZRQ-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
A creatina quinase é responsável pela produção de ATP (trifosfato de adenosina) transferindo fosfato do fosfato de creatina para o ADP (difosfato de adenosina). O fosfato de creatina é fornecido como um sal dissódico.
Aplicação
O fosfato de creatina foi usado na mistura de regeneração de energia para espermatozoides, espermátides e extratos de óvulos.
Qualidade
Pureza: >Creatina-P-Na2 x 4 H2O 97%
Outras notas
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Bergmeyer U
Methods of Enzymatic Analysis (2012)
Marta Teperek et al.
International journal of molecular sciences, 15(9), 16719-16740 (2014-09-23)
Spermatozoa are more efficient at supporting normal embryonic development than spermatids, their immature, immediate precursors. This suggests that the sperm acquires the ability to support embryonic development during spermiogenesis (spermatid to sperm maturation). Here, using Xenopus laevis as a model
Marta Teperek et al.
Genome research, 26(8), 1034-1046 (2016-04-02)
For a long time, it has been assumed that the only role of sperm at fertilization is to introduce the male genome into the egg. Recently, ideas have emerged that the epigenetic state of the sperm nucleus could influence transcription