Todas as fotos(1)
02138
Supelco
Bis(2-ethylhexyl) adipate
Selectophore, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Adipic acid di(2-ethylhexyl) ester, DOA
Fórmula linear:
[-CH2CH2CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
Número CAS:
Peso molecular:
370.57
Beilstein:
1803774
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.61
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
linha de produto
Selectophore
Ensaio
≥99.0% (GC)
≥99.0%
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
pb
175 °C/2 mmHg (lit.)
pf
<−70 °C (lit.)
densidade
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
Inchi Key
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
W51900652519702140
Bis(2-ethylhexyl) adipate Selectophore&#8482;, &#8805;99.0%
Supelco
02138
Bis(2-ethylhexyl) adipate
Bis(2-ethylhexyl) adipate &#8805;99%
Sigma-Aldrich
W519006
Bis(2-ethylhexyl) adipate
Bis(2-ethylhexyl) adipate 99%
Supelco
525197
Bis(2-ethylhexyl) adipate
Bis(2-ethylhexyl) adipate &#8805;97.0% (GC)
Sigma-Aldrich
02140
Bis(2-ethylhexyl) adipate
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
mp
<−70 °C (lit.)
mp
<−70 °C (lit.)
mp
<−70 °C (lit.)
mp
<−70 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
100
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Outras notas
Plasticizer employed in polymeric membrane electrodes
Informações legais
Selectophore is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Ponto de fulgor (ºF)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (ºC)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Poly(vinyl chloride) Selectophore&#8482;, high molecular weight
Supelco
81392
Poly(vinyl chloride)
Ammonium ionophore I Selectophore&#8482;, function tested, &#8805;98.0% ((Total homologs), HPLC)
Sigma-Aldrich
09877
Ammonium ionophore I
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate Selectophore&#8482;, &#8805;98.0%
Supelco
60591
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate
M S Ghauri et al.
The Analyst, 119(11), 2323-2326 (1994-11-01)
A macrotetrolide nonactin-based ammonium ionophore (AI) preparation containing 25% nonactin optimized for use in liquid membrane ion-selective electrodes was investigated for its possible use in poly(vinyl chloride) (PVC) matrix membrane-type electrodes. Nine different plasticizing solvent mediators were employed in the
R. Eugster et al.
Analytica Chimica Acta, 289, 1-1 (1994)
Kirsten Jarfelt et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 19(4), 505-515 (2005-03-08)
Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) is a well-known testicular toxicant inducing adverse effects in androgen responsive tissues. Therefore, di(2-ethylhexyl) adipate (DEHA) is currently being evaluated as a potential substitute for DEHP. Similarities in structure and metabolism of DEHP and DEHA have led
Yadollah Yamini et al.
Journal of separation science, 32(18), 3201-3208 (2009-09-12)
Two approaches based on solidification of floating drop microextraction (SFDME) and homogenous liquid-liquid microextraction (HLLE) were compared for the extraction and preconcentration of di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) and di-(2-ethylhexyl) adipate (DEHA) from the mineral water samples. In SFDME, a floated drop
Julie Borch et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 19(4), 517-525 (2005-03-08)
This study aimed to characterize the effects of di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) on the fetal rat testes and relate them to the effects seen in adults. Histopathological effects in fetal testes were examined with immunohistochemistry for anti-Mullerian hormone (AMH), 3beta-hydroxysteroid dehydrogenase