02891
200
1.59 (vs air)
1.59 (vs air)
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
purum
~96% (based on denaturant-free substance)
liquid
683 °F
secunda spirit, denaturated with 2% 2-butanone and 0.5% 4-methyl-2-pentanone, S15
19 %, 60 °F
19 %
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.364
78 °C (lit.)
78 °C
-114 °C
−114 °C (lit.)
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
CCO
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Danger
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
3 - Flammable liquids
WGK 1
57.2 °F
14 °C
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).