04670
Supelco
Nano Silica Gel Adamant on TLC Plates
glass plates
Sinônimo(s):
Silica Gel Nano Adamant on TLC Plates
forma
glass plates
característica
binder Organic
fluorescent indicator: no
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
aplicação(ões)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
10 cm × 20 cm
espessura da camada
200 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Informações legais
Adamant is a trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.