05846
Supelco
Iscotrizinol
analytical standard
Sinônimo(s):
Diethylhexyl butamido triazone, 4,4-[[6-[[4-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]carbonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]diimino]bisbenzoic acid 1,1′-bis(2-ethylhexyl) ester, Bis(2-ethylhexyl) 4,4‘-[(6-{[4-(tert-butylcarbamoyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]dibenzoate, 4,6-Bis[4-(2-ethylhexyloxycarbonyl)anilino]-2-[4-(tert-butylaminocarbonyl)anilino]-1,3,5-triazine
Empirical Formula (Hill Notation):
C44H59N7O5
Número CAS:
Peso molecular:
765.98
Beilstein/REAXYS Number:
11322517
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
100
teor
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Setor em destaque
Cleaning Products
Cosmetics
Environmental
Food and Beverages
Personal Care
formato
neat
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(Nc2nc(Nc3ccc(cc3)C(=O)NC(C)(C)C)nc(Nc4ccc(cc4)C(=O)OCC(CC)CCCC)n2)cc1
InChI
1S/C44H59N7O5/c1-8-12-14-30(10-3)28-55-39(53)33-18-24-36(25-19-33)46-42-48-41(45-35-22-16-32(17-23-35)38(52)51-44(5,6)7)49-43(50-42)47-37-26-20-34(21-27-37)40(54)56-29-31(11-4)15-13-9-2/h16-27,30-31H,8-15,28-29H2,1-7H3,(H,51,52)(H3,45,46,47,48,49,50)
InChI key
OSCJHTSDLYVCQC-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
Iscotrizinol is an organic chemical ultraviolet (UV) filter approved for use in sunscreens to absorb UVB and some UVA radiations.
Aplicação
Iscotrizinol may be used as a reference material for the determination of the analyte in the marine sediments by liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 1
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Sunscreen use: controversies, challenges and regulatory aspects
Loden M, et al.
British Journal of Dermatology, 165(2), 255-262 (2011)
Environmental occurrence and distribution of organic UV stabilizers and UV filters in the sediment of Chinese Bohai and Yellow Seas
Apel C, et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 235, 85-94 (2018)
Trade-offs in ecosystem impacts from nanomaterial versus organic chemical ultraviolet filters in sunscreens
Hanigan D, et al.
Water Research, 139, 281-290 (2018)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.