07476
Supelco
1,2,3,4,7,7-Hexachloro-5-(tetrabromophenyl)bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
analytical standard
Sinônimo(s):
1,2,3,4,7,7-Hexachloro-5-(tetrabromophenyl)-2-norbornene
Empirical Formula (Hill Notation):
C13H4Br4Cl6
Número CAS:
Peso molecular:
692.50
Número EC:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
100
teor
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Setor em destaque
Environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
SMILES string
CBr([BrH]Br)Br.ClC1=C(Cl)[C@]2(Cl)[C@@H](C3=CC=CC=C3)C[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C13H4Br4Cl6/c14-5-1-3(6(15)8(17)7(5)16)4-2-11(20)9(18)10(19)12(4,21)13(11,22)23/h1,4H,2H2
InChI key
PHYHWKJTYWPNCS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
RIDADR
UN 3261 8 / PGII
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.