The amount of Vitamin B12 in 100g of this product is not available.
07533
Yeast Extract
suitable for microbiology
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Saccharomyces cerevisiae
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
amino-N, ≥4.0%
nitrogen content, ≥8.0%
resíduo de ignição
≤15%
perda
≤8.0% loss on drying
pH
5.8-6.8 (25 °C, 2% in H2O)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
adequação
molds
yeasts
Aplicação
Application: used as nutrient in diverse fermentations methods, including lactic acid cultures and pharma compounds.
Typical Analysis:
Viitamins mg/100 g product
Thiamin HCI (B1) ≥36
Riboflavin (B2) ≥13
Niacin ≥650
Vitamin B6 3.9
Folic acid 2.8
Pantothenic acid 11.2
Biotin ≥2
Inositol ≥160
Pyridoxine HCI 7
Minerals mg/100 g product
Calcium 164
Copper 0.8
Iron 0.7
Magnesium 144
Manganese 1.23
Phosphorus 1330
Potassium 2650
Sodium 678
Zinc 17.3
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
How much Vitamin B12 is normally found in 100g of this product?
1 answer-