09793
Sigma-Aldrich
Boc-D-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Boc-D-β-phenylalanine, (S)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
Empirical Formula (Hill Notation):
C14H19NO4
Número CAS:
Peso molecular:
265.30
Beilstein/REAXYS Number:
4695945
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
≥98.0% (HPLC)
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis: suitable
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(9-12(16)17)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1
InChI key
JTNQFJPZRTURSI-NSHDSACASA-N
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.