16557
Supelco
3-Hexanone
analytical standard
Sinônimo(s):
Ethyl propyl ketone
Fórmula linear:
CH3CH2CH2COC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
100.16
Beilstein/REAXYS Number:
1738025
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
100
teor
≥97.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.400 (lit.)
pb
123 °C (lit.)
densidade
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
SMILES string
CCCC(=O)CC
InChI
1S/C6H12O/c1-3-5-6(7)4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
PFCHFHIRKBAQGU-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
3-Hexanone, a volatile dialkyl ketone, is a well-known flavor and aroma ingredient present in food and beverage products.
Aplicação
3-Hexanone can be used as an analytical standard for the determination of the analyte in foods, and alcoholic beverages by liquid chromatography (LC) based methods.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
RIDADR
UN1224 - class 3 - PG 3 - Ketones, liquid, n.o.s., HI: all
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
57.2 °F
Ponto de fulgor (ºC)
14 °C
Tequila volatile characterization and ethyl ester determination by solid phase microextraction gas chromatography/mass spectrometry analysis
Vallejo-Cordoba B, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52(18), 5567-5571 (2004)
Gas chromatographic/mass spectrometric method for analysis of trace carbonyl compounds in foods and beverages
Yasuhara A, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46(7), 2664-2670 (1998)
Identification of volatile compounds in soybean at various developmental stages using solid phase microextraction
Boue SM, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51(17), 4873-4876 (2003)
Simultaneous distillation-extraction and dynamic headspace methods in the gas chromatographic analysis of Parmesan cheese volatiles
Careri M, et al.
Chromatographia, 38(5-6), 386-394 (1994)
HPLC-DAD analysis of ketones as their 2, 4-dinitrophenylhydrazones in Brazilian sugar-cane spirits and rum
Cardoso DR, et al.
Journal of food composition and analysis, 16(5), 563-573 (2003)
Protocolos
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde
Leia mais
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.