Documentos
17311
Sigma-Aldrich
D-Manitol
tested according to Ph. Eur.
Sinônimo(s):
Manitol
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14O6
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
Beilstein:
1721898
Número CE:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
forma
powder
pf
167-170 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble(lit.)
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
M4125M954663559
vibrant-m
17311
D-Manitol
-
vibrant-m
M4125
D-Manitol
-
vibrant-m
M9546
D-Manitol
Premium Grade
vibrant-m
63559
D-Manitol
Premium Grade
solubility
water: soluble(lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
assay
≥97%
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
167-170 °C (lit.)
mp
167-170 °C (lit.)
mp
167-170 °C (lit.)
mp
166-168 °C, 167-170 °C (lit.)
agency
USP/NF
agency
-
agency
-
agency
-
Descrição geral
D-Mannitol (Mannite, Mannitolum), an alditol, is an sweet tasting crystalline solid. It is naturally found in manna, olives, mushrooms and celery plants. It has been synthesized from glucose, via catalytic hydrogenation reaction. It is widely used as growth supplement in bacterial cultures.
D-Mannitol is an acyclic carbohydrate. Crystal parameters and space groups of the various polymorphic crystalline forms of mannitol have been reported. It has been proposed as an artificial sweetner. Synthesis of D-mannitol from D-glucose or D-glucose/D-fructose syrups in the presence of glucose isomerase and copper-on-silica has been proposed.
Aplicação
D-Mannitol may be used in the preparation of the following:
  • D-mannitol and L-iditol bis-epoxides, useful substrates for the synthesis of polyhydroxylated piperidines and azepanes
  • chiral hydroxyl monophosphane, [(2S,3S,4S,5S)-3,4-dihydroxy-2,5-dimethyl-1-phenylphospholane]
  • bisphospholanes, [1,2-bis[(2S,3S,4S,5S)-3,4-dihydroxy-2,5-dimethylphospholanyl]benzene] and [1,2-bis[(2S,3S,4S,5S)-2,5-diethyl-3,4-dihydroxyphospholanyl]benzene]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Um açúcar-álcool de sabor doce. Usado em estudos de inibição de doçura.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
D-Manitol British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1007
D-Manitol
D-Manitol ≥98% (GC), suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
M1902
D-Manitol
D-Manitol BioXtra, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M9546
D-Manitol
D-Manitol for the determination of boric acid
Supelco
1.05983
D-Manitol
D-Manitol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1007
D-Manitol
D-Manitol suitable for microbiology
Millipore
1.05982
D-Manitol
D-Manitol
Millipore
443907
D-Manitol
Production Methods of D-Mannitol.
Makkee M, et al.
Starch/Staerke, 37(4), 136-141 (1985)
Polyhydroxylated piperidines and azepanes from D-mannitol synthesis of 1-deoxynojirimycin and analogues.
Poitout L, et al.
Tetrahedron Letters, 35(20), 3293-3296 (1990)
The crystal structures of the α′- and β- forms of D-mannitol.
Berman HM, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 24(3), 442-449 (1968)
W Li et al.
The Journal of organic chemistry, 65(11), 3489-3496 (2000-06-08)
Chiral hydroxyl monophosphane 3 [(2S,3S,4S,5S)-3,4-dihydroxy-2, 5-dimethyl-1-phenylphospholane] and bisphospholanes 5a [1,2-bis[(2S, 3S,4S,5S)-3,4-dihydroxy-2,5-dimethylphospholanyl]benzene] and 5b [1, 2-bis[(2S,3S,4S,5S)-2,5-diethyl-3,4-dihydroxyphospholanyl]benzene] were synthesized from readily available D-mannitol in high yields. Strategies for protection and deprotection of OH-groups in the presence of phosphines have been explored. Rate
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 622-622 (1994)