21986
Supelco
(+)-3-Carene
analytical standard
Sinônimo(s):
(1S)-3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene
Empirical Formula (Hill Notation):
C10H16
Número CAS:
Peso molecular:
136.23
Beilstein/REAXYS Number:
1902767
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Nível de qualidade
100
grau
analytical standard
teor
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
forma
liquid (clear)
atividade óptica
[α]20/D +17±1°, neat
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.473
pb
170-172 °C (lit.)
densidade
0.864 g/mL at 20 °C (lit.)
Setor em destaque
Food and Beverages
formato
neat
SMILES string
CC1=CC[C@@H]2[C@H](C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
InChI key
BQOFWKZOCNGFEC-BDAKNGLRSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
3-Carene is a bicyclic monoterpene, occurring naturally in pine trees.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
RIDADR
UN 2319 3 / PGIII
WGK Alemanha
WGK 3
Inheritance of 3-carene concentration in Pinus monticola.
Hanover WJ.
Forest Science, 12(4), 447-450 (1966)
Huatang Wang et al.
Environmental entomology, 48(1), 245-252 (2018-12-20)
For insects, odorant-binding proteins (OBPs) play an essential role in binding and transporting semiochemicals through the sensillum lymph to olfactory receptor neurons within the antennal sensilla. In the present study, the full-length cDNA encoding a general odorant-binding protein 1 (DcitOBP1...
Dawn E Hall et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 65(6), 936-948 (2011-02-18)
Conifers are extremely long-lived plants that have evolved complex chemical defenses in the form of oleoresin terpenoids to resist attack from pathogens and herbivores. In these species, terpenoid diversity is determined by the size and composition of the terpene synthase...
Smail Aazza et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 16(9), 7672-7690 (2011-09-09)
The commercial essential oils of Citrus aurantium L., Cupressus sempervirens L., Eucalyptus globulus Labill., Foeniculum vulgare Mill. and Thymus vulgaris L., isolated by steam distillation by a company of Morocco were evaluated in terms of in vitro antioxidant activity through...
Asa M Jonsson et al.
Environmental science & technology, 40(1), 188-194 (2006-01-26)
The effect of water on the initial secondary organic aerosol (SOA) formation from gas-phase ozonolysis of limonene, delta3-carene, and alpha-pinene (-3 and approximately 1.5 x 10(11) molecule cm(-3) reacted) has been investigated in a flow reactor at controlled relative humidity...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.