219916
Hydroxy naphthol blue disodium salt
ACS reagent
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
forma
powder, crystals or granules
pH
7.9
pf
274 °C
solubilidade
water: soluble
densidade
2.130 g/cm3
λmax
650 nm
adequação
passes test for determination of calcium
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(c2ccccc2c1N=Nc3c(O)c(cc4cc(ccc34)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na])S(O)(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O11S3.2Na/c23-15-9-16(35(28,29)30)13-3-1-2-4-14(13)18(15)21-22-19-12-6-5-11(34(25,26)27)7-10(12)8-17(20(19)24)36(31,32)33;;/h1-9,23-24H,(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
WPDDXLRAJOPBIR-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Find documentation for the products that you have recently purchased in the Document Library.