Documentos
22089
Millipore
Casein peptone Lecithin Polysorbate Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
TAT Broth, Tryptic Soy Lecithin Polysorbate Broth, Tryptone Soya Lecithin Polysorbate Broth
NACRES:
NA.85
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
casein peptone, 20.0 g/L
soya lecithin, 5.0 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
pH final
7.1-7.5 (25 °C)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
pharmaceutical
sterility testing
surface monitoring
microbiology
adequação
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Clostridium spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
nonselective for molds (General Media)
nonselective for yeasts (General Media)
Aplicação
For the dilution of samples from pharmaceutical, cosmetic and raw material or end-products, for the purpose of enumeration.
Nota de preparo
Suspend 25 g in 960 ml distilled water. Heat in a water-bath at 50°C for approx. 30 minutes until completely dissolved. Add 40 ml polysorbate (TWEEN® 20) and sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.
Outras notas
Microbial limit tests
Nota de rodapé
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA