22184
Cellulose Chromatography Resin
acid washed, powder, 60-700 mesh
Sinônimo(s):
Cellulose powder, Cotton linters
About This Item
Produtos recomendados
product name
Cellulose, acid washed, powder, for column chromatography
grau
for column chromatography
Nível de qualidade
forma
powder
qualidade
acid washed
técnica(s)
LPLC: suitable
fibra C
0.02-0.25 mm
matriz
Cellulose
Grupo ativo da matriz
polymer
tamanho de partícula
20-250 μm
traços de cátion
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
técnica de separação
size exclusion (SEC)
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
chave InChI
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?