Merck
243469
Zinc
ACS reagent grade, ≥99.8%, granular, 20-30 mesh
Zinc
Sinônimo(s):
Zn
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
100 G
R$ 439,00
500 G
R$ 1.369,00
2 KG
R$ 2.987,00
R$ 439,00
Disponível para envio HOJEDetalhes
Use o código promocional TWV no carrinho para aplicar um desconto a esse produto.
Peça uma encomenda em massa
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Zn
Número CAS:
Peso molecular:
65.39
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
11101719
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Zinc, granular, 20-30 mesh, ACS reagent, ≥99.8%
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 487 °C)
Ensaio
≥99.8%
Formulário
granular
adequação da reação
core: zinc
reagent type: catalyst
resistividade
5.8 μΩ-cm, 20°C
tamanho de partícula
20-30 mesh
p.e.
907 °C (lit.)
pf
420 °C (lit.)
densidade
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤0.01%
adequação
passes application test for determination of arsenic (As)
cadeia de caracteres SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
chave InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
32493096454356018
Zinc granular, 20-30 mesh, ACS reagent, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
243469
Zinc
Zinc powder, <150 μm, 99.995% trace metals basis
Sigma-Aldrich
324930
Zinc
Zinc purum, powder
Sigma-Aldrich
96454
Zinc
Zinc foil, thickness 0.25 mm, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
356018
Zinc
assay
≥99.8%
assay
99.995% trace metals basis
assay
-
assay
99.9% trace metals basis
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
form
granular
form
powder
form
powder
form
foil
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
Descrição geral
Zinc granules are pure metallic zinc in a granular form, they provide a high surface area for increased reactivity.[1] They serve as a reducing agent, catalyst, or precursor for various chemical reactions. Zinc granules are commonly used for synthesis of organometallic compounds. It reacts with organic halides to form alkyl or aryl zinc compounds, which serve as powerful nucleophiles in carbon-carbon bond formations. This reaction, known as the Barbier reaction, enables the introduction of diverse functional groups into organic molecules.[2]Zinc granules also find application in the synthesis of pharmaceuticals and fine chemicals. They can be employed in the reduction of functional groups like nitro, nitrile, or azide to their corresponding amines. Additionally, zinc granules are involved in other carbon-carbon bond forming reactions, such as the Reformatsky reaction and the Simmons-Smith reaction.[2]
Aplicação
Zinc granules can be used to prepare:
  • organozinc reagents commonly used in Negishi or Fukuyama couplings[3][4]
  • Reformatsky reagents[5][6]
  • Simmons-Smith reagents[7][8]
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Reagents for Organic Synthesis
L. F. Fieser and M. Fieser
Reagents for Organic Synthesis, 1 (1967)
Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure
March, J
Advanced Organic Chemistry (2007)
Use of activation methods for organozinc reagents.
Erdik E
Tetrahedron, 43(10), 2203-2212 (1987)
A scalable zinc activation procedure using dibal-h in a reformatsky reaction.
Girgis M J
Organic Process Research & Development, 13(6), 1094-1099 (2009)
Highly efficient, general procedure for the preparation of alkylzinc reagents from unactivated alkyl bromides and chlorides.
Huo S
Organic Letters, 5(4), 423-425 (2003)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review