Todas as fotos(4)
244511
Sigma-Aldrich
Tolueno
anhydrous, 99.8%
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Sinônimo(s):
1-Methylbenzene, Methacide, Toluol
Fórmula linear:
C6H5CH3
Número CAS:
Peso molecular:
92.14
Beilstein:
635760
Número EC:
Número MDL:
eCl@ss:
39011102
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.2 (vs air)
pressão de vapor
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99.8%
forma
liquid
temperatura de autoignição
997 °F
Lim. expl.
7 %
Impurezas
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
resíduo de evaporação
<0.0005%
cor
colorless
índice de refração
n/D 1.496 (lit.)
pb
110-111 °C (lit.)
pf
-93 °C (lit.)
densidade
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
67675617996534866
Toluene anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
244511
Toluene
-
Toluene ACS reagent, &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
676756
Toluene
Essential Grade
Toluene Laboratory Reagent, &#8805;99.3%
Sigma-Aldrich
179965
Toluene
-
Toluene suitable for HPLC, 99.9%
Sigma-Aldrich
34866
Toluene
-
vapor density
3.2 (vs air)
vapor density
3.2 (vs air)
vapor density
3.2 (vs air)
vapor density
3.2 (vs air)
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
assay
99.8%
assay
≥99.5%
assay
≥99.3%
assay
99.9%
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
autoignition temp.
997 °F
autoignition temp.
997 °F
autoignition temp.
997 °F
autoignition temp.
997 °F
Descrição geral
Toluene, a flammable liquid with a pungent odor, is widely employed as an organic solvent. It is also used as a precursor for synthesizing benzene.
Aplicação
Toluene undergoes alkylation in the presence of modified ZSM (Zeolite Socony Mobil)-5-class zeolite catalysts to form p-xylene with high selectivity. When doped on graphene, it acts as an electron donor leading to alteration in graphene electrical properties due to electrochemical interaction.
Outras notas
Pure-Pac® II containers require the Micromatic MacroValve coupler for dispensing solvents, Z560723.
Informações legais
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
39.9 °F
Ponto de fulgor (ºC)
4.4 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Hexane anhydrous, 95%
Sigma-Aldrich
296090
Hexane
Toluene
Supelco
1.00849
Toluene
Toluene Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
TX0735
Toluene
Toluene for gas chromatography ECD and FID SupraSolv&#174;
Supelco
1.08389
Toluene
Toluene EMPLURA&#174;
Supelco
1.08323
Toluene
von Burg R
Journal of Applied Toxicology, 13(6) (1993)
F Nelson Nunalee et al.
Analytical chemistry, 78(4), 1158-1166 (2006-02-16)
Spreading of liquids and soft solids on a rigid surface in a surrounding liquid medium is investigated by utilizing the lateral sensitivity of the quartz crystal microbalance (QCM). While the QCM has been used extensively to study systems with spatial
Electrochemical doping of graphene with toluene.
Kaverzin AA, et al.
Carbon, 49(12), 3829-3834 (2011)
The effect of a fullerene water suspension on the growth, cell viability, and membrane integrity of Escherichia coli B23.
Aquino A, et al.
Journal of Experimental Microbiology and Immunology, 14, 13-20 (2010)
Selective alkylation of toluene with methanol to produce para-xylene.
Kaeding WW, et al.
J. Catal., 67(1), 159-174 (1981)
Artigos
C-O Cross-Coupling of Activated Aryl and Heteroaryl Halides with Aliphatic Alcohols
JosiPhos CyPF-tBu and palladium give catalyst for alkoxylation of activated heteroaryl halides with primary, secondary, and tertiary alcohols