Merck
Pular para
24585
Seringa Hamilton® GASTIGHT®, série 1700
1701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.)
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
eCl@ss:
32070590
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
material
PTFE plunger tip, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
needle size
26s ga (side-port)
description
Gastight®
feature
needle type N (cemented)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80039
needle L
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
storage temp.
2-8°C
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
245862070820705
description
1701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.)
description
1702N, volume 25 μL, needle size 22s ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.)
description
1750LTN, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.)
description
1725N, volume 250 μL, needle size 22s ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.)
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5), PTFE plunger tip
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5), PTFE plunger tip
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5), PTFE plunger tip
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5), PTFE plunger tip
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
volume
10 μL
volume
25 μL
volume
0.5 mL
volume
250 μL
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
feature
needle type N (cemented)
feature
needle type N (cemented)
feature
needle type N (cemented)
feature
-
manufacturer/tradename
Hamilton 80039
manufacturer/tradename
Hamilton 80239
manufacturer/tradename
Hamilton 81243
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)