247561
Sigma-Aldrich
Ammonium citrate dibasic
ACS reagent, 98%
Sinônimo(s):
Diammonium hydrogen citrate, Ammonium hydrogencitrate, Citric acid ammonium salt
Fórmula linear:
HOC(CO2H)(CH2CO2NH4)2
Número CAS:
Peso molecular:
226.18
Beilstein/REAXYS Number:
4925760
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
200
grau
ACS reagent
densidade de vapor
1.8 (vs air)
teor
98%
98.0-103.0% (ACS specification)
Impurezas
oxalate, passes test (lim ~0.05%)
≤0.005% insolubles
resíduo de ignição
≤0.01%
pH
5.2 (20 °C, 50 g/L)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES string
N.N.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.2H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H3
InChI key
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
F Renosto et al.
Journal of bacteriology, 164(2), 674-683 (1985-11-01)
ATP sulfurylases from Penicillium chrysogenum (a mesophile) and from Penicillium duponti (a thermophile) had a native molecular weight of about 440,000 and a subunit molecular weight of about 69,000. (The P. duponti subunit appeared to be a little smaller than...
Dora Melucci et al.
Annali di chimica, 97(3-4), 141-151 (2007-09-08)
An analytical procedure fit for the simultaneous determination of copper (II), chromium(VI), thallium(I), lead(II), tin(II), antimony(III), and zinc(II) by square wave anodic stripping voltammetry (SWASV) in three interdependent environmental matrices involved in foods and food chain as meals, cereal plants...
Clinio Locatelli
Analytical and bioanalytical chemistry, 381(5), 1073-1081 (2005-01-29)
Voltammetric methods are very suitable, versatile and rapid techniques for simultaneous determination of metals in complex matrices. The present work, determination of Cu(II), Sn(II), Sb(III), Tl(I), and Pb(II) by square-wave anodic-stripping voltammetry and Cr(VI) by square-wave adsorptive-stripping voltammetry, is an...
Influence of surface charge on maximizing solids loading in colloidal processing of alumina.
Singh BP, et al.
Material Matters, 56(4), 475-480 (2002)
Lorina Gjonaj et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(21), 6059-6065 (2015-05-08)
A new method for the selective chemical modification of DNA at cytosine nucleobases using alkoxy- and benzyloxyamines is presented. It is shown that in particular benzyloxyamines are effective DNA modifying agents, giving rise to almost exclusive formation of the mono...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.