252476
200
ACS reagent
85.0-90.0%
≥85%
85.0-90.0% in H2O
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.02%
n20/D 1.4251
1.209 g/mL at 25 °C
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
CC(O)C(O)=O
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Danger
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).