266302
Sigma-Aldrich
Magnesium
ReagentPlus®, ribbon, ≥99% trace metals basis
Sinônimo(s):
NMDG
Empirical Formula (Hill Notation):
Mg
Número CAS:
Peso molecular:
24.31
Beilstein/REAXYS Number:
4948473
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
200
pressão de vapor
1 mmHg ( 621 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
teor
≥99% trace metals basis
forma
ribbon
temperatura de autoignição
950 °F
reaction suitability
reagent type: reductant
resistividade
4.46 μΩ-cm, 20°C
pb
1090 °C (lit.)
pf
648 °C (lit.)
densidade
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Aplicação
Magnesium is generally used in the preparation of various organomagnesium compounds such as Grignard reagents, that are widely used in organic synthesis.
It can also be used to catalyze Pinacol coupling, Reformatsky reaction and degradation of carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs).
Embalagem
25 g in rigid mailer
Quantidade
25 g = 36.6 m
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
RIDADR
UN 1869PSN1 4.1 / PGIII
WGK Alemanha
nwg
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Magnesium and human health: perspectives and research directions
Al Alawi AM, et al.
International Journal of Endocrinology, 2018 (2018)
The importance of magnesium in clinical healthcare
Schwalfenberg GK and Genuis SJ
Scientifica, 2017 (2017)
The quest for chiral Grignard reagents.
Hoffmann RW
Chemical Society Reviews, 32(4), 225-230 (2003)
Optimizing Reductive Degradation of PAHs Using Anhydrous Ethanol with Magnesium Catalyzed by Glacial Acetic Acid.
Al Shra?ah A, et al.
ACS Omega, 3(3), 3554-3561 (2018)
Magnesium-induced pinacol coupling of aromatic aldehydes and ketones in water under ultrasound.
Li JT, et al.
Indian Journal of Chemistry, 43B, 196-198 (2004)
Artigos
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids
Leia mais
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.