281549
100
anhydrous
2.55 (vs air)
5 (4 mmHg) at 20 °C hPa
99.8%
liquid
649 °F
11.2 %
<0.005% water
<0.0005%
colorless
n20/D 1.399 (lit.)
7 (20 °C, 70 g/L)
116-118 °C (lit.)
−90 °C (lit.)
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
CCCCO
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Danger
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
3 - Flammable liquids
WGK 1
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).