287725
100
anhydrous
4 (vs air)
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
≥99%
liquid
790 °F
7.6 %
<0.005% water
<0.0005%
n20/D 1.394 (lit.)
6.2 (20 °C, 5.3 g/L)
124-126 °C (lit.)
−78 °C (lit.)
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
CCCCOC(C)=O
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Warning
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Central nervous system
3 - Flammable liquids
WGK 1
80.6 °F - closed cup
27 °C - closed cup
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).