Todas as fotos(1)
28982
Supelco
Curcumin solution
~0.1 % (w/v) (in ethanol with 2M HCl (99:1 v/v)), for TLC derivatization
Número CAS:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
grau
for TLC derivatization
forma
liquid
concentração
~0.1 % (w/v) (in ethanol with 2M HCl (99:1 v/v))
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
índice de refração
n20/D 1.363
densidade
0.794 g/mL at 20 °C
InChI
1S/C21H20O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h3-12,24-25H,13H2,1-2H3/b7-3+,8-4+
InChI key
VFLDPWHFBUODDF-FCXRPNKRSA-N
Aplicação
Effective TLC derivatization reagent for the colorimetric detection of various boronic acids and their derivatives
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Ponto de fulgor (ºF)
57.2 °F
Ponto de fulgor (ºC)
14 °C
Certificado de análise
Certificado de origem
A simple and effective colorimetric technique for the detection of boronic acids and their derivatives.
Lawrence, K., et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 4, 2215-2217 (2012)