Documentos
30585
Supelco
Bis(1-butylpentyl)decane-1,10-diyl diglutarate
Selectophore
Sinônimo(s):
5,30-Dibutyl-6,12,23,29-tetraoxatetratriacontane-7,11,24,28-tetrane, ETH 469
Empirical Formula (Hill Notation):
C38H70O8
Número CAS:
Peso molecular:
654.96
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.61
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
linha de produto
Selectophore
Ensaio
≥97%
forma
liquid
SMILES string
CCCCC(CCCC)OC(=O)CCCC(=O)OCCCCCCCCCCOC(=O)CCCC(=O)OC(CCCC)CCCC
InChI
1S/C38H70O8/c1-5-9-23-33(24-10-6-2)45-37(41)29-21-27-35(39)43-31-19-17-15-13-14-16-18-20-32-44-36(40)28-22-30-38(42)46-34(25-11-7-3)26-12-8-4/h33-34H,5-32H2,1-4H3
InChI key
AAEJKGTZDCFBEA-UHFFFAOYSA-N
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
6058872017475750
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
-
assay
≥97%
assay
≥95.0% (based on K, ICP)
assay
≥95.0% (based on Na and calc. on dry substance, AAS)
assay
-
form
liquid
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicação
Bis(1-butylpentyl)decane-1,10-diyl diglutarate, was used for the preparation of optode membranes, which are sodium selective and are based on neutral ionophore, primarily used for the characterization of total sodium concentration in human blood plasma. It was also used for the preparation of nitrite-selective membrane electrode, used for the potentiometric determination of NAD(P)H coenzymes.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Outras notas
Plasticizer of high lipophilicity
Informações legais
Selectophore is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Bicarbonate-sensitive electrode based on planar thin membrane technology.
U Oesch et al.
Analytical chemistry, 59(17), 2131-2135 (1987-09-01)
Potentiometric Determination of NAD (P) H Coenzymes Using a Nitrite-Selective Membrane Electrode and a Nitrate Reductase Enzyme and the Application to Glucose Assay in Human Serum.
Katsu T
Analytical Sciences, 15 (2), 135-139 (1999)
Oesch, U.
Ion measurements in physiology and medicine, 42-42 (1985)
K Seiler et al.
Clinical chemistry, 37(8), 1350-1355 (1991-08-01)
Plasticized poly(vinyl chloride) membranes that incorporate a highly lipophilic sodium-selective neutral ionophore (ETH 4120) and novel H(+)-selective chromo-ionophores, lipophilic isologs of Nile Blue, are used in the competitive binding of Na+ and H+ for a reversible, optical determination of sodium
Ion-selective electrodes and their clinical application in the continuous ion monitoring.
W Simon et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 428, 279-285 (1984-01-01)