31653
Zinc
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.9%, granular
Sinônimo(s):
Zn
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
1 mmHg ( 487 °C)
Ensaio
≥99.9%
forma
granular
adequação da reação
core: zinc
reagent type: catalyst
resistividade
5.8 μΩ-cm, 20°C
pb
907 °C (lit.)
pf
420 °C (lit.)
densidade
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
As: ≤0.1 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Sn: ≤10 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
chave InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Zinc can be used in the preparation of organozinc reagents, Reformatsky reagents, and the Simmons-Smith reagent.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Use of activation methods for organozinc reagents.
Tetrahedron, 43(10), 2203-2212 (1987)
A scalable zinc activation procedure using dibal-h in a reformatsky reaction.
Organic Process Research & Development, 13(6), 1094-1099 (2009)
A Convenient Procedure for the Preparation of Reactive Zinc for the Reformatsky Reaction.
Synthetic Communications, 21(1), 133-136 (1991)
Highly efficient, general procedure for the preparation of alkylzinc reagents from unactivated alkyl bromides and chlorides.
Organic Letters, 5(4), 423-425 (2003)
Cyclopropanes from an Easily Prepared, Highly Active Zinc?Copper Couple, Dibromomethane, and Olefins.
The Journal of Organic Chemistry, 29(7), 2048-2050 (1964)