33626
100
puriss. p.a.
≥99% (calc. to the dried substance)
solid
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.1% (as SO4)
≤0.5% loss on drying, 105 °C
white to faint beige
163-166 °C
164-166 °C (lit.)
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Nc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
human ... CA1(759) , CA2(760) , CA5A(763) , CA5B(11238) , CA9(768)
mouse ... Car13(71934) , Car5a(12352)
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).