360066
100
anhydrous
3.9 (vs air)
41 mmHg ( 21 °C)
99.8%
liquid
745 °F
6 %
UV/Vis spectroscopy: suitable
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
<0.0003%
n20/D 1.391 (lit.)
98-99 °C (lit.)
−107 °C (lit.)
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
CC(C)CC(C)(C)C
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Danger
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Central nervous system
3 - Flammable liquids
WGK 2
10.4 °F - closed cup
-12 °C - closed cup
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).