41339
Supelco
trans-3-Octen-2-one
analytical standard
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CH=CHCOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
126.20
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Nível de qualidade
100
grau
analytical standard
teor
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.448 (lit.)
n20/D 1.448
pb
100 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
Setor em destaque
Cleaning Products
Cosmetics
Food and Beverages
Personal Care
formato
neat
SMILES string
[H]\C(CCCC)=C(\[H])C(C)=O
InChI
1S/C8H14O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h6-7H,3-5H2,1-2H3/b7-6+
InChI key
ZCFOBLITZWHNNC-VOTSOKGWSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
hazcat
Flam. Liq. 3
storage_class_code
3 - Flammable liquids
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
129.2 °F
Ponto de fulgor (ºC)
54 °C
Certificado de análise
Certificado de origem