Merck
43720
Sigma-Aldrich
N,N′-Disuccinimidyl carbonate
≥95.0% (NMR), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
N-Succinimidyl carbonate, DSC, Di(N-succinimidyl) carbonate
Slide 1 of 1
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.180,00
25 G
R$ 3.486,00
R$ 1.180,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Peça uma encomenda em massa
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8N2O7
Número CAS:
Peso molecular:
256.17
Beilstein:
1499137
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
N,N′-Disuccinimidyl carbonate, purum, ≥95.0% (NMR)
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (NMR)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Carbonylations
Impurezas
~3% N-hydroxysuccinimide (NMR)
pf
190 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
imide
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C9H8N2O7/c12-5-1-2-6(13)10(5)17-9(16)18-11-7(14)3-4-8(11)15/h1-4H2
chave InChI
PFYXSUNOLOJMDX-UHFFFAOYSA-N
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
2258278744446920
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
functional group
imide
functional group
imide
functional group
-
functional group
Fmoc, imide
assay
≥95.0% (NMR)
assay
≥95%
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Aplicação
N,N′-Disuccinimidyl carbonate (DSC) can be used to synthesize:
  • Various carbamate derivatives from primary and sterically hindered secondary alcohols by alkoxycarbonylation.[1]
  • Active carbonate resins from 4-hydroxymethylpolystyrene and 4-hydroxymethyl-3-nitrobenzamido resins via hydroxy functional groups.[2]
  • Aza-glycinyl dipeptides, important intermediates for the preparation of various azapeptides.[3]
It may be also used:
  • In the two-step preparation of 5-(6-(azidomethyl)nicotinamido)pentanoic acid, a copper-chelating picolyl azide derivative.
  • To activate the hydroxyl group of the hapten, γ-hydroxyphenylbutazone (HPBZ) so that HPBZ can effectively bind with human serum albumin(HSA)-immunogen to form a hapten-protein conjugate.
Outras notas
Convenient reagent for preparing N-succinimidyl esters of N-protected amino acids and other acids;[4] activated carbonate, e.g. synthesis of ureas and carbamates;[5][6] coupling of ligands to proteins (via lysines).[7]
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Arun K Ghosh et al.
Tetrahedron letters, 33(20), 2781-2784 (1992-05-12)
An efficient and mild method for alkoxycarbonylation of amines is described, utilizing commercially available N,N'-disuccinimidyl carbonate.
T. Kokubo et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 606-606 (1987)
N. Nimura et al.
Analytical Chemistry, 58, 2372-2372 (1986)
Active carbonate resins for solid-phase synthesis through the anchoring of a hydroxyl function. Synthesis of cyclic and alcohol peptides
Alsina J, et al.
Tetrahedron Letters, 38(5), 883-886 (1997)
A.K. Ghosh et al.
Tetrahedron Letters, 33, 2781-2781 (1992)