Documentos
46565
Supelco
Estriol
VETRANAL®, analytical standard
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Sinônimo(s):
1,3,5(10)-Estratriene-3,16α,17β-triol, 16α-Hydroxyestradiol, 3,16α,17β-Trihydroxy-1,3,5(10)-estratriene
Empirical Formula (Hill Notation):
C18H24O3
Número CAS:
Peso molecular:
288.38
Beilstein:
2508172
Número CE:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
280-282 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
InChI key
PROQIPRRNZUXQM-ZXXIGWHRSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Certificados de análise (COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Ethinyl Estradiol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1480
Ethinyl Estradiol
Estrone ≥99%
Sigma-Aldrich
E9750
Estrone
β-Estradiol ≥98%
Sigma-Aldrich
E8875
β-Estradiol
17α-Ethynylestradiol ≥98%
Sigma-Aldrich
E4876
17α-Ethynylestradiol
J J Evans et al.
Clinical chemistry, 30(1), 120-121 (1984-01-01)
Saliva would have advantages over plasma or urine for monitoring estriol during pregnancy. Specimen collection, after stimulation of flow by citric acid, is non-invasive and simple. We measured concentrations of unconjugated estriol in saliva and compared them with those in
E Diczfalusy
Journal of steroid biochemistry, 20(4B), 945-953 (1984-04-01)
The early history of estriol is reviewed with special emphasis on its isolation, identification, quantitation in tissues and body fluids and its unique biogenesis in the human feto-placental unit. The relationship to epimeric estriols and acidic estrogens and the pharmacokinetic
Nina Sneitz et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 41(3), 582-591 (2013-01-05)
The glucuronidation of estriol, 16-epiestriol, and 17-epiestriol by the human UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) of subfamilies 1A, 2A, and 2B was examined. UGT1A10 is highly active in the conjugation of the 3-OH in all these estriols, whereas UGT2B7 is the most active
Marcelo O Dietrich et al.
Trends in neurosciences, 36(2), 65-73 (2013-01-16)
The past 20 years witnessed an enormous leap in understanding of the central regulation of whole-body energy metabolism. Genetic tools have enabled identification of the region-specific expression of peripheral metabolic hormone receptors and have identified neuronal circuits that mediate the
G P Vooijs et al.
European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology, 62(1), 101-106 (1995-09-01)
To gain more insight into whether intravaginal treatment of local urogenital complaints with the mild-acting oestrogen estriol is capable of inducing proliferation of the endometrium, the results of the clinical studies that have been published over the years have been