551384
200
NMR reference standard
analytical standard
99% (CP)
90% in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
NMR: suitable
5 mm × 8 in.
single component solution
NC=O
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Danger
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Blood
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
190.0 °F - closed cup
87.8 °C - closed cup
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).