59845
100
analytical standard
≥99.5%
traceable to NIST SRM 194
limited shelf life, expiry date on the label
21.20%±0.10% total Kjeldahl nitrogen
≤0.1% loss on drying, 110°C
5.0-6.0 (25 °C, 1 M in H2O)
>280 °C (dec.) (lit.)
soluble, clear, colorless
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
neat
N.N.OS(O)(=O)=O
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Not applicable
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).