676829
100
anhydrous
1.59 (vs air)
liquid
5% isopropyl alcohol as denaturant
5% methyl alcohol as denaturant
3.1-27.7 % (lit.)
100%
≤0.005% water
≤0.0005%
78 °C (lit.)
−130 °C
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Danger
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
3 - Flammable liquids
WGK 2
48.2 °F - closed cup
9 °C - closed cup
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).