72511
Supelco
Luteolin
analytical standard
Sinônimo(s):
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone
Empirical Formula (Hill Notation):
C15H10O6
Número CAS:
Peso molecular:
286.24
Beilstein/REAXYS Number:
292084
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
100
grau
analytical standard
teor
≥97.0% (HPLC)
forma
neat
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
~330 °C (lit.)
Setor em destaque
Food and Beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-4-11(19)15-12(20)6-13(21-14(15)5-8)7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-6,16-19H
InChI key
IQPNAANSBPBGFQ-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
Luteolin is a naturally occurring flavone, readily present in vegetables. It may possess many biological properties like anti-tumor activity against condition of skin papilloma.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Application of luteolin nanomicelles anti-glioma effect with improvement in vitro and in vivo
Zheng S, et al.
Oncotarget, 8(37) (2017)
Bonavida B
Sensitization of Cancer Cells for Chemo/Immuno/Radio-therapy (2008)
Dietary luteolin attenuates chronic liver injury induced by mercuric chloride via the Nrf2/NF-?B/P53 signaling pathway in rats
Zhang H, et al.
Oncotarget, 8(25) (2017)
Yong Lin et al.
Current cancer drug targets, 8(7), 634-646 (2008-11-11)
Luteolin, 3',4',5,7-tetrahydroxyflavone, is a common flavonoid that exists in many types of plants including fruits, vegetables, and medicinal herbs. Plants rich in luteolin have been used in Chinese traditional medicine for treating various diseases such as hypertension, inflammatory disorders, and...
Günter Seelinger et al.
Planta medica, 74(14), 1667-1677 (2008-10-22)
Luteolin is a flavone which occurs in medicinal plants as well as in some vegetables and spices. It is a natural anti-oxidant with less pro-oxidant potential than the flavonol quercetin, the best studied flavonoid, but apparently with a better safety...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.