Todas as fotos(1)
73732
Supelco
2-Nitrophenyl octyl ether
Selectophore, ≥99.0%
Sinônimo(s):
1-Nitro-2-octyloxybenzene
Fórmula linear:
O2NC6H4O(CH2)7CH3
Número CAS:
Peso molecular:
251.32
Beilstein:
2529905
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.61
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
linha de produto
Selectophore
Ensaio
≥99.0% (GC)
≥99.0%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.508 (lit.)
n20/D 1.511
pb
197-198 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCOc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H21NO3/c1-2-3-4-5-6-9-12-18-14-11-8-7-10-13(14)15(16)17/h7-8,10-11H,2-6,9,12H2,1H3
InChI key
CXVOIIMJZFREMM-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
44224365130194034
2-Nitrophenyl octyl ether Selectophore™, ≥99.0%
Supelco
73732
2-Nitrophenyl octyl ether
Dodecyl 2-nitrophenyl ether Selectophore™, ≥99.0%
Supelco
44224
Dodecyl 2-nitrophenyl ether
2-Nitrophenyl octyl ether 99%
Sigma-Aldrich
365130
2-Nitrophenyl octyl ether
N-Methyl-2-nitroaniline 98%
Sigma-Aldrich
194034
N-Methyl-2-nitroaniline
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
98%
form
liquid
form
-
form
liquid
form
solid
refractive index
n20/D 1.508 (lit.), n20/D 1.511
refractive index
n20/D 1.503
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
refractive index
-
bp
197-198 °C/11 mmHg (lit.)
bp
218 °C/1.5 mmHg (lit.)
bp
197-198 °C/11 mmHg (lit.)
bp
-
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.999 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Descrição geral
2-Nitrophenyl octyl ether (NPOE) is a solvent used generally for ion transfer in liquid/liquid interface. It shows low solubility in water, low vapour pressure and is less toxic as compared to other organic solvents. It is a good solvent to ionic solutes as it has high molar volume and medium permittivity.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicação
NPOE was used as plasticizer in preparing PVC-membrane anionic-surfactants-selective electrodes.
Características e benefícios
May be used as a plasticizer for cellulose triacetate membranes providing impermeability to metal cations, but allowing anion exchange.
Informações legais
Selectophore is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (ºC)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Bis(2-ethylhexyl) adipate Selectophore™, ≥99.0%
Supelco
02138
Bis(2-ethylhexyl) adipate
Bis(2-ethylhexyl) sebacate ≥97.0% (GC)
Sigma-Aldrich
84822
Bis(2-ethylhexyl) sebacate
Tetrahydrofuran Selectophore™, ≥99.5%
Supelco
87369
Tetrahydrofuran
Calcium ionophore I Selectophore™, function tested, ≥99.0%
Supelco
21192
Calcium ionophore I
Molecular dynamics study of 2-nitrophenyl octyl ether and nitrobenzene.
Jorge, Miguel, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 110.25, 12530-12538 (2006)
A new ion-selective electrode for anionic surfactants.
Segui MA
Talanta, 71(1), 333-338 (2007)
Xiaohui Chen et al.
Journal of experimental botany, 69(21), 5279-5291 (2018-08-14)
To develop elite crops with low cadmium (Cd), a fundamental understanding of the mechanism of Cd uptake by crop roots is necessary. Here, a new mechanism for Cd2+ entry into rice root cells was investigated. The results showed that Cd2+
A R Pereira et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(15), 3629-3637 (2020-04-03)
Histamine intolerance results from a disequilibrium of accumulated histamine and the capacity for histamine degradation. An impaired histamine degradation based on reduced DAO activity and the resulting histamine excess may cause numerous symptoms mimicking an allergic reaction. For that, the
Jiahong Lei et al.
Analytica chimica acta, 858, 60-65 (2015-01-20)
A flow injection system incorporated with a polycation-sensitive polymeric membrane electrode in the flow cell is proposed for potentiometric determination of heparin. An external current in nano-ampere scale is continuously applied across the polymeric membrane for controlled release of protamine