73829
Supelco
(±)-Ureidoglycolic acid sodium salt
analytical standard
Sinônimo(s):
[(Aminocarbonyl)amino]hydroxyacetic acid monosodium salt, Sodium ureidoglycolate, 2-Hydroxyhydantoic acid sodium salt
Empirical Formula (Hill Notation):
C3H5N2NaO4
Número CAS:
Peso molecular:
156.07
NACRES:
NB.21
grau
analytical standard
Nível de qualidade
100
teor
≥95.0% (TLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
SMILES string
NC(NC(O)C(O[Na])=O)=O
InChI
1S/C3H6N2O4/c4-3(9)5-1(6)2(7)8/h1,6H,(H,7,8)(H3,4,5,9)/t1-/m1/s1
InChI key
NWZYYCVIOKVTII-PVQJCKRUSA-N
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.