77069
Supelco
Benzyl salicylate
reference material
Sinônimo(s):
Benzyl 2-hydroxybenzoate
Fórmula linear:
2-(HO)C6H4CO2CH2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
228.24
Beilstein/REAXYS Number:
2115365
Número EC:
Número MDL:
Nível de qualidade
200
grau
reference material
teor
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.581 (lit.)
pb
168-170 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
Setor em destaque
Cleaning Products
Cosmetics
Flavors and Fragrances
Food and Beverages
Personal Care
formato
neat
enviado em
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
SMILES string
Oc1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-13-9-5-4-8-12(13)14(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,15H,10H2
InChI key
ZCTQGTTXIYCGGC-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
hazcat
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
storage_class_code
10 - Combustible liquids
WGK Alemanha
WGK 2
Ponto de fulgor (ºF)
349.7 °F - closed cup
Ponto de fulgor (ºC)
176.5 °C - closed cup
Certificado de análise
Certificado de origem