78348
Sodium acetate/Sodium hydroxide eluent
10 mM CH3COONa in H2O, 100 mM NaOH in H2O, IC eluent for Metrosep Carb 2
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
10 mM CH3COONa in H2O
100 mM NaOH in H2O
técnica(s)
ion chromatography: suitable
adequação
application tested
Descrição geral
Aplicação
Metrohm IC application note AN-P-067: Sorbitol andsucrose in soap applying IC amperometric detection.
Metrohm IC application note AN-P-065: Sugar and sugar alcohols in addition to sucrose and cellobiose.
Metrohm IC application note AN-P-062: Sugar and sugar alcohols in an apple beverage with pulsed amperometric detection.
Ligação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)