Documentos
81392
Supelco
Poly(vinyl chloride)
Selectophore, high molecular weight
Sinônimo(s):
PVC
Fórmula linear:
(CH2CHCl)n
Número CAS:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.61
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
linha de produto
Selectophore
forma
powder
viscosidade
2.0-5.0 mPa.s, 3 % in THF(25 °C)
densidade
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
InChI key
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
Poly(vinyl chloride), popular as PVC, is a polymer which is prepared from vinyl chloride monomer via polymerisation. It can never be used as such and is mostly mixed with heat stabilizers, lubricants, plasticizers, fillers, and other additives. Due to its high chemical resistance property it finds wide application in construction and lining of chemical plants.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicação
It has been used to fabricate Aluminum(III) selective potentiometric sensor from PVC matrix membrane which has morin ionophore.
Informações legais
Selectophore is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Poly(vinyl chloride) European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P2600000
Poly(vinyl chloride)
Potassium ionophore I Selectophore™, function tested
Supelco
60403
Potassium ionophore I
Poly(vinyl chloride) carboxylated Selectophore™, 1.8% carboxyl basis
Supelco
81395
Poly(vinyl chloride) carboxylated
Sodium ionophore X Selectophore™, function tested
Supelco
71747
Sodium ionophore X
Bis(1-butylpentyl) adipate Selectophore™, ≥98.0%
Supelco
02150
Bis(1-butylpentyl) adipate
Aluminum (III) selective potentiometric sensor based on morin in poly (vinyl chloride) matrix.
Gupta, Vinod K., Ajay K. Jain, and Gaurav Maheshwari.
Talanta, 72.4, 1469-1473 (2007)
Poly (vinyl chloride).
Allsopp, Michael W., and Giovanni Vianello.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (1992)
Gianluigi Li Bassi et al.
Critical care medicine, 41(2), 518-526 (2012-12-25)
To assess the structural characteristics involved in the design of high-volume low-pressure endotracheal tube cuffs that are associated with fluid sealing effectiveness and to determine the extent of transmitted tracheal pressures upon cuff inflation. In vitro study. Pneumology laboratories. Eight
Jeffrey S Souris et al.
Molecular imaging, 12(1), 28-38 (2013-01-26)
At present, there is considerable interest in the use of in vivo fluorescence and bioluminescence imaging to track the onset and progression of pathologic processes in preclinical models of human disease. Optical quantitation of such phenomena, however, is often problematic
Michal Ciborowski et al.
Journal of proteome research, 11(12), 6231-6241 (2012-11-15)
Ozonated autohemotherapy (O3-AHT) is a medical approach during which blood obtained from the patient is ozonated and injected back into the body. Despite an increasing number of evidence that O3-AHT is safe, this type of therapy remains controversial. To extend