81497
100
analytical standard
for GPC
580 °F
limited shelf life, expiry date on the label
Mn ~10400
Mp ~10900
Mw ~10900
gel permeation chromatography (GPC): suitable
H2O: insoluble
1.200 g/cm3
~1.05
neat
2-8°C
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
11 - Combustible Solids
nwg
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).