Documentos
85409
Sigma-Aldrich
Silicone oil
for oil baths (from −50°C to +200°C)
Sinônimo(s):
Dimethyl polysiloxane
Fórmula linear:
[-Si(CH3)2O-]n
Número CAS:
Número MDL:
NACRES:
NA.21
grau
for oil baths (from −50°C to +200°C)
Nível de qualidade
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
<5 mmHg ( 25 °C)
5 mmHg ( 20 °C)
forma
oil
índice de refração
n20/D 1.403 (lit.)
n20/D 1.406
viscosidade
100 mPa.s(20 °C)
pb
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
densidade
0.967 g/mL at 20 °C
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
378380378399378372
Silicone oil for oil baths (from &#8722;50°C to +200°C)
85409
Silicone oil
Silicone oil viscosity 500&#160;cSt&#160;(25&#160;°C)
378380
Silicone oil
Silicone oil viscosity 1,000&#160;cSt&#160;(25&#160;°C)
378399
Silicone oil
Silicone oil viscosity 350&#160;cSt&#160;(25&#160;°C)
378372
Silicone oil
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<5 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
<5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C)
form
oil
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
viscosity
100 mPa.s(20 °C)
viscosity
500 cSt(25 °C)
viscosity
1,000 cSt(25 °C)
viscosity
350 cSt(25 °C)
Descrição geral
Silicone oil is typically used for oil baths in research labs for reactions that require heating/reflux temperatures in the range of -50°C to +200°C. Oil baths provide more uniform heat in comparison to other heating devices.
Silicone oil is useful for the preparation of oil baths having a temperature in the range of -50°C to +200°C.
Aplicação
Silicone oil has been used for the protection of carbon steel alloy samples in a study. Silicone oil has also been used as a heat reservoir during NMR (Nuclear Magnetic Resonance) analysis.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
214.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101.1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Silicone oil viscosity 20&#160;cSt&#160;(25&#160;°C)
Sigma-Aldrich
378348
Silicone oil
Silicone oil viscosity 350&#160;cSt&#160;(25&#160;°C)
Sigma-Aldrich
378372
Silicone oil
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
50384
Silicone oil AP 150
Silicone oil European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S0600000
Silicone oil
M Findeisen et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 45(2), 175-178 (2006-12-13)
Most established NMR thermometers rely on temperature-dependent chemical shift differences measured from samples that are either neat or concentrated solutions (e.g. ethylene glycol, methanol). These are unsuitable for modern cryoprobes on account of strong radiation damping resulting from the high
Low-temperature atomic layer deposition of Al2O3 thin coatings for corrosion protection of steel: surface and electrochemical analysis.
Diaz B, et al.
Corrosion Science, 53(6), 2168-2175 (2011)
Florent Badique et al.
Biomaterials, 34(12), 2991-3001 (2013-01-30)
We have recently demonstrated strong nuclear deformation of SaOs-2 osteosarcoma cells on poly-L-lactic acid (PLLA) micropillar substrates. In the present study, we first demonstrated that chemical and mechanical properties of the micropillar substrates have no dominant effect on deformation. However
John R Fowler et al.
The Orthopedic clinics of North America, 44(3), 425-431 (2013-07-06)
Radial head fractures without associated bony or ligamentous injury can be safely treated with internal fixation, if possible, or arthroplasty if nonreconstructable. However, nonreconstructable radial head fractures in association with elbow dislocation and/or ligamentous injury in the elbow or forearm
M Krutyeva et al.
Physical review letters, 110(10), 108303-108303 (2013-03-26)
We present neutron spin echo experiments that address the much debated topic of dynamic phenomena in polymer melts that are induced by interacting with a confining surface. We find an anchored surface layer that internally is highly mobile and not