92372

Supelco

[(3R)-3-Hydroxydecanoyl]-L-carnitine

analytical standard

Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxodecyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
Empirical Formula (Hill Notation):
C17H33NO5
Número CAS:
Peso molecular:
331.45

grau

analytical standard

Nível de qualidade

100

teor

≥95.0% (HPLC)

atividade óptica

[α]/D -26.0±3.0°, c = 0.1 in methanol

prazo de validade

limited shelf life, expiry date on the label

temperatura de armazenamento

−20°C

SMILES string

C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCC)=O)CC([O-])=O

WGK Alemanha

WGK 3

Certificado de análise
Certificado de origem

Nossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.

Entre em contato com a assistência técnica

Redes sociais

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.

Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.

A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.