938998
Sodium hydroxide ChemBeads
Sinônimo(s):
Caustic soda ChemBeads
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Reagent Type: Inorganic salt
Nível de qualidade
Formulário
solid
composição
loading of base, 14-16 wt. %
adequação da reação
core: sodium
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
A reagent in the gold-catalyzed selective oxidation of glycerol to glyceric acid. A catalyst for the cross-dehydrogenative coupling of alcohols and hydrosilanes to synthesize silyl ethers.
A base in the Sonogashira-type coupling of aryl halides and alkynes to synthesize ynones.
For general uses, product is also available in powdered form(655104)
Características e benefícios
Outras notas
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)