Todas as fotos(1)
BCR326
Unalloyed zinc (disc) (trace elements)
BCR®, certified reference material
Sinônimo(s):
Zinc, unalloyed
Número EC:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
formato
matrix material
Categorias relacionadas
Nota de análise
For more information please see:
BCR326
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificado de análise
Certificado de origem